Tisk…
Oxid holmitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Diholmium trioxide, Holmium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
229679-10G 229679-1G
SIAL229679-10GEA 25770 CZK
SIAL229679-10G SIAL229679-1G
Oxid holmitý, Sigma-Aldrich®
Oxid holmitý
Vzorec: Ho₂O₃
Bod varu: 2600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2400 °C
Hustota: 3,79 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011053
CAS číslo: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3