Oxid holmitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12469.0005
1.12469.0002
1.12469.0005EA
2900
CZK
1.12469.0005
1.12469.0002
Oxid holmitý, Sigma-Aldrich®
Oxid holmitý
Vzorec:
Ho₂O₃ Bod varu: 2600 °C (1013 hPa) Bod tání: 2400 °C Hustota: 3,79 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011053 CAS číslo: 12055-62-8 EINECS: 235-015-3 |
Výsledky specifikačního testu
Molar Mass | 377.86 g/mol |
Hill Formula | Ho2O3 |
Chemical Formula | Ho2O3 |