Oxid holmitý ≥99.9%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Diholmium trioxide, Holmium oxide
36357.09
36357.18
36357.09EA
6760
CZK
36357.09
36357.18
Oxid holmitý ≥99.9%
Oxid holmitý
Purity: 99.9%
CAS No.: 12055-62-8
Molecular Formula: Ho2O3
Formula Weight: 377.86
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00011053
Vzorec:
Ho₂O₃ Bod varu: 2600 °C (1013 hPa) Bod tání: 2360 °C Hustota: 3,79 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011053 CAS číslo: 12055-62-8 EINECS: 235-015-3 Merck Index: 14,4727 |