Tisk…
Oxid holmitý 99.9% (REO, rare earth oxide basis) -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Diholmium trioxide, Holmium oxide
197140100 197140500
ACRO197140100EA 4710 CZK
ACRO197140100 ACRO197140500
Oxid holmitý 99.9% (REO, rare earth oxide basis) -325 mesh
Oxid holmitý
Vzorec: Ho₂O₃
MW: 377.86
Bod varu: 3900 °C (760 mmHg)
Bod tání: 2330 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011053
CAS číslo: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige to light orange Powder
Assay ≥99.85 % (Ho2O3) TREO base
Particle size ≤325 mesh
Loss on ignition ≤1.0 % (1000°C)