Tisk…
Oxid gadolinitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
44020.14 44020.22 44020.36
44020.14EA 5770 CZK
44020.14 44020.22 44020.36
Oxid gadolinitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Oxid gadolinitý
Purity: 99.99+% CAS No.: 12064-62-9 Molecular Formula: Gd2O3 Formula Weight: 362.50 Physical Form: 20-40nm Powder Density: 7.407 Melting Point: 2330° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011026
Vzorec: Gd₂O₃
Bod tání: 2330 °C
Hustota: 7,407
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011026
CAS číslo: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Merck Index: 14,4326