Oxid gadolinitý ≥99.9%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Gadolinium (III) oxide
36355.14
36355.22
36355.14EA
4500
CZK
36355.14
36355.22
Oxid gadolinitý ≥99.9%
Oxid gadolinitý
Purity: 99.9%
CAS No.: 12064-62-9
Molecular Formula: Gd2O3
Formula Weight: 362.50
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 7.407
Melting Point: 2330°
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00011026
Vzorec:
Gd₂O₃ Bod tání: 2330 °C Hustota: 7,407 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011026 CAS číslo: 12064-62-9 EINECS: 235-060-9 Merck Index: 14,4326 |