Oxid gadolinitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Gadolinium (III) oxide
11290.09
11290.18
11290.30
11290.A1
11290.09EA
1470
CZK
11290.09
11290.18
11290.30
11290.A1
Oxid gadolinitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid gadolinitý
Purity: 99.99%
CAS No.: 12064-62-9
Molecular Formula: Gd2O3
Formula Weight: 362.50
Physical Form:
Vzorec:
Gd₂O₃ MW: 362.5 Bod tání: 2330 °C Hustota: 7.407 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011026 CAS číslo: 12064-62-9 EINECS: 235-060-9 Merck Index: 14,4326 |