Tisk…

Oxid gadolinitý 99.9% (trace metals basis)

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Gadolinium (III) oxide

315510250 315510100 315511000
ACRO315510250EA 2560 CZK
ACRO315510250 ACRO315510100 ACRO315511000
Oxid gadolinitý 99.9% (trace metals basis)
Oxid gadolinitý
Vzorec: Gd₂O₃
Bod tání: 1900 °C
Hustota: 7,407 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011026
CAS číslo: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR