Tisk…
Oxid europitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
289221-25G 289221-5G
SIAL289221-25GEA 28960 CZK
SIAL289221-25G SIAL289221-5G
Oxid europitý, Sigma-Aldrich®
Oxid europitý
Vzorec: Eu₂O₃
Bod tání: 2325 °C
Hustota: 7,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010997
CAS číslo: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904