Oxid erbitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dierbium trioxide, Erbium oxide
11309.06
11309.14
11309.22
11309.36
11309.06EA
2720
CZK
11309.06
11309.14
11309.22
11309.36
Oxid erbitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid erbitý
Purity: 99.99%
CAS No.: 12061-16-4
Molecular Formula: Er2O3
Formula Weight: 382.56
Physical Form:
Vzorec:
Er₂O₃ Bod tání: 2400 °C Hustota: 8,64 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010991 CAS číslo: 12061-16-4 EINECS: 235-045-7 Merck Index: 14,3646 |