Tisk…
Oxid dysprozitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
289264-100G 289264-25G
SIAL289264-100GEA 22220 CZK
SIAL289264-100G SIAL289264-25G
Oxid dysprozitý, Sigma-Aldrich®
Oxid dysprozitý
Vzorec: Dy₂O₃
Bod tání: ∼2400 °C
Hustota: 7,81 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010986
CAS číslo: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Merck Index: 14,03482