Tisk…
Oxid dysprozitý ≥99.9%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Didysprosium trioxide, Dysprosium oxide
36370.14 36370.22
36370.14EA 6560 CZK
36370.14 36370.22
Oxid dysprozitý ≥99.9%
Oxid dysprozitý
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-87-8 Molecular Formula: Dy2O3 Formula Weight: 373.00 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.81 Melting Point: 2340° Merck Reference: 14,3482 MDL No.: MFCD00010986
Vzorec: Dy₂O₃
Bod tání: 2340 °C
Hustota: 7,81
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010986
CAS číslo: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Merck Index: 14,3482