Tisk…
Oxid ceričitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ceric oxide, Cerium dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
544841-5G 544841-25G
SIAL544841-5GEA 1760 CZK
SIAL544841-5G SIAL544841-25G
Oxid ceričitý, Sigma-Aldrich®
Oxid ceričitý
Vzorec: CeO₂
MW: 172,11 g/mol
Bod varu: 3468 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2000 °C
Hustota: 7,13 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00010933
CAS číslo: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035