Tisk…
Oxid ceričitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
22390-100G-F 22390-500G-F
SIAL22390-100G-FEA 2060 CZK
SIAL22390-100G-F SIAL22390-500G-F
Oxid ceričitý, Sigma-Aldrich®
Oxid ceričitý
Vzorec: CeO₂
Bod varu: 3468 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2000 °C
Hustota: 7,13 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00010933
CAS číslo: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035