Oxid ceričitý ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 15-30nm APS Powder, S.A. 30-50 m2/g
Density: 7.132
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 2600°
Merck Reference: 14,1989
MDL No.: MFCD00010933
Vzorec:
CeO₂ Bod varu: 3468 °C (1013 hPa) Bod tání: 2600 °C Hustota: 7,132 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010933 CAS číslo: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Merck Index: 14,1989 |