Oxid ceričitý ≥99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ceric oxide, Cerium dioxide
44662.14
44662.22
44662.36
44662.14EA
1980
CZK
44662.14
44662.22
44662.36
Oxid ceričitý ≥99.5%
Oxid ceričitý
Purity: 99.5%
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 0.07-0.1 Micron APS Powder, S. A. 8-12m2/g
Density: 7.132
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 2600°
Merck Reference: 14,1989
MDL No.: MFCD00010933
Vzorec:
CeO₂ MW: 172.11 Bod varu: 3468 Bod tání: 2600 °C Hustota: 7.132 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010933 CAS číslo: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Merck Index: 12,02035 |