Tisk…
Oxid ceričitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
11327.14 11327.22 11327.36
11327.14EA 2730 CZK
11327.14 11327.22 11327.36
Oxid ceričitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid ceričitý
Purity: 99.99% CAS No.: 1306-38-3 Molecular Formula: CeO2 Formula Weight: 172.12 Physical Form: 14 Micron Powder Density: 7.132 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 2600° Merck Reference: 14,1989 MDL No.: MFCD00010933
Vzorec: CeO₂
Bod varu: 3468 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2600 °C
Hustota: 7,132
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010933
CAS číslo: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 14,1989