Tisk…
Europium(II) iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
474770-1G 474770-5G
SIAL474770-1GEA 8960 CZK
SIAL474770-1G SIAL474770-5G
Europium(II) iodide, Sigma-Aldrich®
Europium(II) iodide
Vzorec: EuI₂
CAS číslo: 22015-35-6
EINECS: 244-721-0