Tisk…
Lanthanum(III) fluoride ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Lanthanum trifluoride
A16673.14 A16673.22
A16673.14EA 1830 CZK
A16673.14 A16673.22
Lanthanum(III) fluoride ≥99%
Lanthanum(III) fluoride
Purity: 99% CAS No.: 13709-38-1 Molecular Formula: F3La Formula Weight: 195.90 Odour: Odourless Melting Point: 1493° MDL No.: MFCD00011073
Vzorec: F₃La
Bod varu: ∼2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1493 °C
Hustota: 5,936
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011073
CAS číslo: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III