Tisk…
Cerium trifluoride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
229555-10G 229555-50G
SIAL229555-10GEA 7010 CZK
SIAL229555-10G SIAL229555-50G
Cerium trifluoride, Sigma-Aldrich®
Cerium trifluoride
Vzorec: CeF₃
MW: 197.11
Bod varu: ∼1730 °C (1013 hPa)
Bod tání: 817
Hustota: 3.92 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010932
CAS číslo: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 12,02042