Tisk…
Terbium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
451304-10G 451304-1G
SIAL451304-10GEA 30190 CZK
SIAL451304-10G SIAL451304-1G
Terbium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Terbium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Tb
MW: 265.28
Bod tání: 588
Hustota: 4.35 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011258
CAS číslo: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 13,09087