Tisk…
Samarium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Samarium (III) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
400610-10G 400610-2G
SIAL400610-10GEA 9480 CZK
SIAL400610-10G SIAL400610-2G
Samarium trichloride, Sigma-Aldrich®
Samarium trichloride
Vzorec: Cl₃Sm
MW: 256.72
Bod tání: 668
Hustota: 4.27 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00011235
CAS číslo: 10361-82-7
EINECS: 233-797-0