Tisk…
Neodymium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
449946-25G 449946-5G
SIAL449946-25GEA 36450 CZK
SIAL449946-25G SIAL449946-5G
Neodymium trichloride, Sigma-Aldrich®
Neodymium trichloride
Vzorec: Cl₃Nd
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 758 °C
Hustota: 4,13 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011132
CAS číslo: 10024-93-8
EINECS: 233-031-5