Tisk…
Lutetium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
450960-1G 450960-5G
SIAL450960-1GEA 6950 CZK
SIAL450960-1G SIAL450960-5G
Lutetium trichloride, Sigma-Aldrich®
Lutetium trichloride
Vzorec: Cl₃Lu
MW: 281,33 g/mol
Bod tání: 892 °C
Hustota: 3,98 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011099
CAS číslo: 10099-66-8
EINECS: 233-240-1