Tisk…
Lanthanum(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
449830-25G 449830-5G
SIAL449830-25GEA 14980 CZK
SIAL449830-25G SIAL449830-5G
Lanthanum(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Lanthanum(III) chloride
Vzorec: Cl₃La
MW: 245,26 g/mol
Bod tání: 857 °C
Hustota: 3,8773 g/cm³ (–0.15 °C)
MDL Number: MFCD00011068
CAS číslo: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 13,05379