Lanthanum(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
298182-10G
298182-50G
SIAL298182-10GEA
3810
CZK
SIAL298182-10G
SIAL298182-50G
Lanthanum(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Lanthanum(III) chloride
Vzorec:
Cl₃La Bod tání: 857 °C Hustota: 3,8773 g/cm³ (–0.15 °C) |
MDL Number:
MFCD00011068 CAS číslo: 10099-58-8 EINECS: 233-237-5 Merck Index: 13,05379 |