Tisk…
Lanthanum(III) chloride 99.9%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride
315230100 315230500 315232500
ACRO315230100EA 3420 CZK
ACRO315230100 ACRO315230500 ACRO315232500
Lanthanum(III) chloride 99.9%
Lanthanum(III) chloride
Vzorec: Cl₃La
Bod varu: 1000 °C
Bod tání: 860 °C
Hustota: 3,8773 g/cm³ (-0.15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011068
CAS číslo: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05379
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %