Tisk…
Holmium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
450901-1G 450901-5G
SIAL450901-1GEA 4290 CZK
SIAL450901-1G SIAL450901-5G
Holmium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Holmium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Ho
MW: 271,29 g/mol
Bod varu: 1500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 699…709 °C
Hustota: 3,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011051
CAS číslo: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1