Gadolinium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
439770-5G
439770-25G
SIAL439770-5GEA
9070
CZK
SIAL439770-5G
SIAL439770-25G
Gadolinium trichloride, Sigma-Aldrich®
Gadolinium trichloride
Vzorec:
Cl₃Gd Bod tání: 604…614 °C Hustota: 4,52 g/cm³ (0 °C) |
MDL Number:
MFCD00011024 CAS číslo: 10138-52-0 EINECS: 233-386-6 |