Tisk…
Europium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
429732-1G 429732-5G
SIAL429732-1GEA 3620 CZK
SIAL429732-1G SIAL429732-5G
Europium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Europium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Eu
Bod tání: 626…638 °C
Hustota: 4,89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010994
CAS číslo: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4