Europium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
238066-10G
238066-1G
SIAL238066-10GEA
16080
CZK
SIAL238066-10G
SIAL238066-1G
Europium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Europium(III) chloride
Vzorec:
Cl₃Eu Bod tání: 626…638 °C Hustota: 4,89 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010994 CAS číslo: 10025-76-0 EINECS: 233-040-4 |