Tisk…
Erbium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
449792-25G 449792-5G
SIAL449792-25GEA 27610 CZK
SIAL449792-25G SIAL449792-5G
Erbium trichloride, Sigma-Aldrich®
Erbium trichloride
Vzorec: Cl₃Er
Bod varu: 1500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 751 °C
Hustota: 4,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010989
CAS číslo: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0