Tisk…
Dysprosium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
325546-25G 325546-5G
SIAL325546-25GEA 31170 CZK
SIAL325546-25G SIAL325546-5G
Dysprosium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dysprosium trichloride
Vzorec: Cl₃Dy
MW: 268.86
Bod tání: 642…652 °C
Hustota: 3.67 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00010984
CAS číslo: 10025-74-8
EINECS: 233-039-9