Tisk…
Cerium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cerous chloride, Cerium(III) chloride, Cerium (III) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
429406-25G 429406-5G
SIAL429406-25GEA 13870 CZK
SIAL429406-25G SIAL429406-5G
Cerium trichloride, Sigma-Aldrich®
Cerium trichloride
Vzorec: CeCl₃
MW: 246.47
Bod tání: 848
Hustota: 3.193 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010929
CAS číslo: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 13,02008