Tisk…
Cerium trichloride, anhydrous 99.9%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cerous chloride, Cerium(III) chloride, Cerium (III) chloride
369750050 369750250 369751000
ACRO369750050EA 3140 CZK
ACRO369750050 ACRO369750250 ACRO369751000
Cerium trichloride, anhydrous 99.9%, pure
Cerium trichloride
Vzorec: CeCl₃
MW: 246.47
Bod varu: 1727 °C (760 mmHg)
Bod tání: 848 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010929
CAS číslo: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
UN: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02008
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or granules
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %