Tisk…
1-Methylisoquinoline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H27029.03 H27029.06
H27029.03EA 1290 CZK
H27029.03 H27029.06
1-Methylisoquinoline ≥97%
1-Methylisoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 1721-93-3 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6140 Melting Point: 10-12° Boiling Point: 126-128°/16mm MDL No.: MFCD00006902
Vzorec: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Bod varu: 126…128 °C (16 mmHg)
Bod tání: 10…12 °C
Hustota: 1,078
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006902
CAS číslo: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6