Tisk…
1-Isoquinolinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
152102-10G 152102-1G 152102-5G
SIAL152102-10GEA 19350 CZK
SIAL152102-10G SIAL152102-1G SIAL152102-5G
1-Isoquinolinol, Sigma-Aldrich®
1-Isoquinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006899
CAS číslo: 491-30-5
EINECS: 207-732-1