Tisk…
Isoquinoline-1-amine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Isoquinolin-1-amine, 1-Aminoisoquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
178594-1G 178594-5G
SIAL178594-1GEA 3020 CZK
SIAL178594-1G SIAL178594-5G
Isoquinoline-1-amine, Sigma-Aldrich®
Isoquinoline-1-amine
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Bod varu: 324 °C (1013 hPa)
Bod tání: 122…124 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00024137
CAS číslo: 1532-84-9
EINECS: 216-243-2