Tisk…
5-Bromoisoquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
594261-1G 594261-5G
SIAL594261-1GEA 3080 CZK
SIAL594261-1G SIAL594261-5G
5-Bromoisoquinoline, Sigma-Aldrich®
5-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
MDL Number: MFCD01646405
CAS číslo: 34784-04-8