4-Bromoisoquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
B70202-10G
B70202-25G
SIALB70202-10GEA
3150
CZK
SIALB70202-10G
SIALB70202-25G
4-Bromoisoquinoline, Sigma-Aldrich®
4-Bromoisoquinoline
Vzorec:
C₉H₆BrN MW: 208,06 g/mol Bod varu: 280 °C (1013 hPa) Bod tání: 42…42,5 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006904 CAS číslo: 1532-97-4 EINECS: 216-244-8 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)