Tisk…
2-Phenylindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Phenyl-1H-indole
MQ100
P26600-100G P26600-5G
SIALP26600-100GEA 1610 CZK
SIALP26600-100G SIALP26600-5G
2-Phenylindole, Sigma-Aldrich®
2-Phenylindole
Vzorec: C₁₄H₁₁N
MW: 193.25
Bod varu: 420
Bod tání: 186…187 °C
MDL Number: MFCD00005608
CAS číslo: 948-65-2
EINECS: 213-436-3