Tisk…
2-Phenylindole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Phenyl-1H-indole
B23674.18 B23674.30
B23674.18EA 992 CZK
B23674.18 B23674.30
2-Phenylindole 95%
2-Phenylindole
Purity: 95% CAS No.: 948-65-2 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 189-190° Boiling Point: 250°/10mm MDL No.: MFCD00005608
Vzorec: C₁₄H₁₁N
MW: 193.25
Bod varu: 250 °C (10 mmHg)
Bod tání: 189…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005608
CAS číslo: 948-65-2
EINECS: 213-436-3