Tisk…
7-Methylindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
M51490-1G M51490-5G
SIALM51490-1GEA 2350 CZK
SIALM51490-1G SIALM51490-5G
7-Methylindole, Sigma-Aldrich®
7-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 83 °C
Hustota: 1,0202 g/cm³ (99.6 °C)
MDL Number: MFCD00005684
CAS číslo: 933-67-5
EINECS: 213-270-1