Tisk…
7-Methylindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17521.03 L17521.06
L17521.03EA 2370 CZK
L17521.03 L17521.06
7-Methylindole ≥98%
7-Methylindole
Purity: 98% CAS No.: 933-67-5 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Melting Point: 83-84° Boiling Point: 266° MDL No.: MFCD00005684
Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 266 °C
Bod tání: 83…84 °C
Hustota: 1,0202 g/cm³ (99.6 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005684
CAS číslo: 933-67-5
EINECS: 213-270-1