6-Methylindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Methyl-1H-indole
L17509.03
L17509.MD
L17509.03EA
2970
CZK
L17509.03
L17509.MD
6-Methylindole ≥98%
6-Methylindole
Purity: 98%
CAS No.: 3420-02-8
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₉N MW: 131,18 g/mol Bod varu: 112 °C (5 mmHg) Bod tání: 29…32 °C Hustota: 1,059 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005682 CAS číslo: 3420-02-8 UN: 3334 ADR: 9, |