Tisk…
6-Methylindole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methyl-1H-indole
133880010 133882500 133880050
ACRO133880010EA 5340 CZK
ACRO133880010 ACRO133882500 ACRO133880050
6-Methylindole 99%
6-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Bod varu: 112 °C (5 mmHg)
Bod tání: 30…31 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005682
CAS číslo: 3420-02-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %