Tisk…

5-Methylindole ≥99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

L06893.03 L06893.06
L06893.03EA 2400 CZK
L06893.03 L06893.06
5-Methylindole ≥99%
5-Methylindole

Purity: 99% CAS No.: 614-96-0 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 58-61° Boiling Point: 100°/3mm Beilstein Reference: 2228 MDL No.: MFCD00005680

Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 100 °C (3 mmHg)
Bod tání: 58…61 °C
Hustota: 1,0202 g/cm³ (78.3 °C)
MDL Number: MFCD00005680
CAS číslo: 614-96-0
EINECS: 210-400-9

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR