Tisk…
4-Methylindole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-1H-indole
133890010 133890050
ACRO133890010EA 7840 CZK
ACRO133890010 ACRO133890050
4-Methylindole 99%
4-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 267 °C (760 mmHg)
Bod tání: 5 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005668
CAS číslo: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %