Tisk…
3-Methylindole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Skatol, 3-Methyl-1H-indole, β-Methylindole, Skatole
L03890.06 L03890.14
L03890.06EA 1050 CZK
L03890.06 L03890.14
3-Methylindole ≥99%
3-Methylindole
Purity: 99% CAS No.: 83-34-1 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 132°(269°F) Odour: Stench Boiling Point: 265-268° Beilstein Reference: 111296 Merck Reference: 14,8560 MDL No.: MFCD00005627
Vzorec: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Bod varu: 265…268 °C
Bod tání: 94…97 °C
Hustota: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
Bod vzplanutí: 132 °C (269 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005627
CAS číslo: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
Merck Index: 14,8560