Tisk…
3-Methylindole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
127030100 127030250 127031000
ACRO127030100EA 2230 CZK
ACRO127030100 ACRO127030250 ACRO127031000
3-Methylindole 98%
3-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 265…266 °C (755 mmHg)
Bod tání: 95…98 °C
Hustota: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
Bod vzplanutí: 132 °C
MDL Number: MFCD00005627
CAS číslo: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
UN: 3077
Merck Index: 12,08700
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤1.1 % Tosyl chloride